1-Boc-4-(2-amino-1-(4-bromophenyl)ethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451240-1G
APOSOR451240-1GEA
960
EUR
APOSOR451240-1G
1-Boc-4-(2-amino-1-(4-bromophenyl)ethyl)piperazine
1-Boc-4-(2-amino-1-(4-bromophenyl)ethyl)piperazine
Formel:
C₁₇H₂₆BrN₃O₂ Molecular Weight: 384,311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10015110 CAS-Nummer: 1018544-60-9 |