2-(N-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451241-1G
APOSOR451241-1GEA
960
EUR
APOSOR451241-1G
2-(N-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine
2-(N-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine
Formel:
C₁₈H₂₉N₃O₃ Molecular Weight: 335,441 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10015092 CAS-Nummer: 444892-61-9 |