7,8-Dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR451245-1G
APOSOR451245-1GEA
531
EUR
APOSOR451245-1G
7,8-Dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-amine
7,8-Dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₇H₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15202267 CAS-Nummer: 1211486-21-3 |