2,3,4,5-Tetrahydropyrazolo[1,5-b][1,2]oxazepine-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR451247-250MG
APOSOR451247-250MGEA
388
EUR
APOSOR451247-250MG
2,3,4,5-Tetrahydropyrazolo[1,5-b][1,2]oxazepine-7-carboxylic acid
2,3,4,5-Tetrahydropyrazolo[1,5-b][1,2]oxazepine-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 182,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28975211 CAS-Nummer: 1934470-69-5 |