3,4-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2-Dibromo-4-methylbenzene
OR4513-100G
APOSOR4513-100GEA 87 EUR
APOSOR4513-100G
3,4-Dibromtoluol 98%
3,4-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
MDL: MFCD00079744
CAS-Nummer: 60956-23-2