(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR451304-100G OR451304-25G OR451304-500G
APOSOR451304-100GEA 0 EUR
APOSOR451304-100G APOSOR451304-25G APOSOR451304-500G
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
(2-Mercaptoethyl)pyrazine
Formel: C₆H₈N₂S
Siedepunkt: 105…110 °C
Dichte: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00053160
CAS-Nummer: 35250-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR