1-(Cyanmethyl)pyridiniumchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR451315-100G OR451315-25G OR451315-5G
APOSOR451315-100GEA 0 EUR
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G APOSOR451315-5G
1-(Cyanmethyl)pyridiniumchlorid 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formel: C₇H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 169…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031933
CAS-Nummer: 17281-59-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR