2,6-Dimethylthiophenol 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,6-Dimethylbenzolthiol, 2,6-Dimethylbenzol-1-thiol, 2-Mercapto-m-xylol, 2,6-Dimethylphenylmercaptan, 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzol

OR451316-100G OR451316-25G OR451316-5G
APOSOR451316-100GEA 365 EUR
APOSOR451316-100G APOSOR451316-25G APOSOR451316-5G
2,6-Dimethylthiophenol 95+%
2,6-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 122 °C
Dichte: 1.038 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010021
CAS-Nummer: 118-72-9
UN: 3334
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR