(2S)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45132-1G
APOSOR45132-1GEA
66.7
EUR
APOSOR45132-1G
(2S)-2-Methylmorpholine hydrochloride
(2S)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11506701 CAS-Nummer: 1147108-99-3 |