Ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45142-250MG
APOSOR45142-250MGEA
188
EUR
APOSOR45142-250MG
Ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate hydrochloride 95+%
Ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₈H₁₃NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11111227 CAS-Nummer: 1211510-15-4 |