4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR451431-1G
OR451431-25G
OR451431-5G
APOSOR451431-1GEA
267
EUR
APOSOR451431-1G
APOSOR451431-25G
APOSOR451431-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel:
C₄H₆IN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00847646 CAS-Nummer: 150187-16-9 |