4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45144-5G
APOSOR45144-5GEA
79.9
EUR
APOSOR45144-5G
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₈BrN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12025077 CAS-Nummer: 72054-56-9 |