5,5'-Disulphanediylbis(1-phenyl-1H-tetrazole) 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5,5'-Dithiobis(1-phenyl-1H-tetrazole)

OR45146-5G
APOSOR45146-5GEA 36.4 EUR
APOSOR45146-5G
5,5'-Disulphanediylbis(1-phenyl-1H-tetrazole) 95%
5,5'-Disulphanediylbis(1-phenyl-1H-tetrazole)
Formel: C₁₄H₁₀N₈S₂
Molecular Weight: 354,413 g/mol
Schmelzpunkt: 145 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134361
CAS-Nummer: 517-07-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR