Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45147-1G
OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA
0
EUR
APOSOR45147-1G
APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formel:
C₈H₄N₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08848199 CAS-Nummer: 2602-85-9 |