2,6-Dichloro-3-iodopyridin-4-amine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR45155-250MG
APOSOR45155-250MGEA
82.8
EUR
APOSOR45155-250MG
2,6-Dichloro-3-iodopyridin-4-amine ≥97%
2,6-Dichloro-3-iodopyridin-4-amine
Formel:
C₅H₃Cl₂IN₂ Molecular Weight: 288,901 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD29918898 CAS-Nummer: 1235873-11-6 |