(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR4518-5G
APOSOR4518-5GEA 231 EUR
APOSOR4518-5G
(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)essigsäure
(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₁₁BrO₄
Molecular Weight: 275.1 g/mol
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016819
CAS-Nummer: 4697-62-5