(±)-3-Buten-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR451801-25G
APOSOR451801-25GEA
89.9
EUR
APOSOR451801-25G
(±)-3-Buten-2-ol
(±)-3-Buten-2-ol
Formel:
C₄H₈O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004543 CAS-Nummer: 598-32-3 |