2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromo-5-iodo-3-methylphenyl)methanol
OR45195-250MG
OR45195-1G
OR45195-5G
APOSOR45195-250MGEA
190
EUR
APOSOR45195-250MG
APOSOR45195-1G
APOSOR45195-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈BrIO Molecular Weight: 326.96 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32868532 CAS-Nummer: 2091676-26-3 |