(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid, H-D-Phg(3-Cl)-OH
OR452013-1G
APOSOR452013-1GEA
289
EUR
APOSOR452013-1G
(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine 97%
(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185.608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371715 CAS-Nummer: 25698-37-7 |