7-Methyl-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-Me)-OH
OR452024-250MG
APOSOR452024-250MGEA
149
EUR
APOSOR452024-250MG
7-Methyl-L-tryptophan 97%
7-Methyl-L-tryptophan
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 218.252 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797706 CAS-Nummer: 33468-36-9 |