3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(o-tolyl)propanoic acid
OR452039-1G
APOSOR452039-1GEA
916
EUR
APOSOR452039-1G
3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionsäure 97%
3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279,3315 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090696 CAS-Nummer: 284493-54-5 |