4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethyl)benzoic acid
OR452050-1G
APOSOR452050-1GEA
130
EUR
APOSOR452050-1G
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid 97%
4-[1-(Boc-amino)ethyl]benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₉NO₄ Molecular Weight: 265.305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505982 CAS-Nummer: 895577-21-6 |