L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452064-1G
OR452064-5G
APOSOR452064-1GEA
340
EUR
APOSOR452064-1G
APOSOR452064-5G
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine cyclobutylmethyl ester hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO₂·ClH Molecular Weight: 193.671 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27952567 CAS-Nummer: 261909-76-6 |