3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452065-1G
OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA
568
EUR
APOSOR452065-1G
APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₈O₃ Molecular Weight: 234.291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11122824 CAS-Nummer: 158860-95-8 |