((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452068-1G
OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA
59.6
EUR
APOSOR452068-1G
APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Formel:
C₁₁H₁₃ISi Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974026 CAS-Nummer: 134856-58-9 |