2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45207-1G
OR45207-250MG
OR45207-5G
APOSOR45207-1GEA
0
EUR
APOSOR45207-1G
APOSOR45207-250MG
APOSOR45207-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₇BrO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30003636 CAS-Nummer: 2091719-00-3 |