5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45211-1G
OR45211-250MG
OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA
0
EUR
APOSOR45211-1G
APOSOR45211-250MG
APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₈O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802416 CAS-Nummer: 29481-28-5 |