3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45213-1G
OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA
0
EUR
APOSOR45213-1G
APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₈O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195793 CAS-Nummer: 29488-33-3 |