N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-tert-Butyl (1-hydroxybutan-2-yl)carbamate
OR452149-25G
APOSOR452149-25GEA 132 EUR
APOSOR452149-25G
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Boc-(S)-2-amino-1-butanol
Formel: C₉H₁₉NO₃
Molecular Weight: 189.252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974275
CAS-Nummer: 150736-72-4