4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45216-1G
OR45216-250MG
OR45216-5G
APOSOR45216-1GEA
0
EUR
APOSOR45216-1G
APOSOR45216-250MG
APOSOR45216-5G
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₈O₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22067668 CAS-Nummer: 1252903-38-0 |