2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452224-1G OR452224-500MG
APOSOR452224-1GEA 0 EUR
APOSOR452224-1G APOSOR452224-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Chlorophenoxy)-benzylamine
Formel: C₁₃H₁₂ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11191890
CAS-Nummer: 792158-57-7