Ethyl-2-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Iodbenzoesäureethylester
OR4535-100G
APOSOR4535-100GEA 173 EUR
APOSOR4535-100G
Ethyl-2-iodbenzoat
Ethyl-2-iodbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Molecular Weight: 276,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051796
CAS-Nummer: 1829-28-3