1-Iodpropan

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Propyliodid

OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 36.4 EUR
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Iodpropan
1-Iodpropan
Formel: C₃H₇I
Molecular Weight: 169.99 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Schmelzpunkt: –101 °C
Dichte: 1.743 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001095
CAS-Nummer: 107-08-4
UN: 2392
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08047
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR