(E)-3-[4-(tert-Butyl)benzoyl]acrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4543-1G
APOSOR4543-1GEA
183
EUR
APOSOR4543-1G
(E)-3-[4-(tert-Butyl)benzoyl]acrylic acid 98%
(E)-3-[4-(tert-Butyl)benzoyl]acrylic acid
Formel:
C₁₄H₁₆O₃ Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171556 CAS-Nummer: 97678-86-9 |