2,4-Dimethoxypyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethoxypyrimidine-4-carboxylic acid
OR4550-250MG
APOSOR4550-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR4550-250MG
2,4-Dimethoxypyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
2,4-Dimethoxypyrimidine-6-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₄ Molecular Weight: 184,15 g/mol Schmelzpunkt: 162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568105 CAS-Nummer: 59864-30-1 |