1-Acetyl-5-bromo-3-hydroxy-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Acetyl-5-bromo-1H-indol-3-ol, 1-(5-Bromo-3-hydroxy-1H-inol-1-yl)ethan-1-one
OR4554-100MG
APOSOR4554-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR4554-100MG
1-Acetyl-5-bromo-3-hydroxy-1H-indole
1-Acetyl-5-bromo-3-hydroxy-1H-indole
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ Molecular Weight: 254,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152012 CAS-Nummer: 114165-30-9 |