2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-piperazincarboxylat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine

OR4569-1G OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4569-1G APOSOR4569-5G
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-piperazincarboxylat
1-Boc-3-oxopiperazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181069
CAS-Nummer: 76003-29-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR