(3R)-3-Piperidinolhydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-3-Piperidinol hydrochloride, (3R)-piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-Piperidin-3-ol hydrochloride, (R)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
OR4578-25G
APOSOR4578-25GEA 111 EUR
APOSOR4578-25G
(3R)-3-Piperidinolhydrochlorid 98%
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Schmelzpunkt: 195…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192221
CAS-Nummer: 198976-43-1