(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR4584-5G
OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA
21.9
EUR
APOSOR4584-5G
APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 98%
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Schmelzpunkt: 43…50 °C Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115306 CAS-Nummer: 143900-43-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...