3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Oxo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-4(3H)-yl)acetic acid
OR4593-250MG
APOSOR4593-250MGEA 36.4 EUR
APOSOR4593-250MG
3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄
Molecular Weight: 207,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269587
CAS-Nummer: 26494-55-3