2-Amino-5-brombenzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-2-cyanoaniline

OR4594-1G
APOSOR4594-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4594-1G
2-Amino-5-brombenzonitril 97%
2-Amino-5-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197.03 g/mol
Schmelzpunkt: 90…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00158946
CAS-Nummer: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR