5-Bromisatosäureanhydrid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4597-5G
APOSOR4597-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4597-5G
5-Bromisatosäureanhydrid 95+%
5-Bromisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄BrNO₃
Molecular Weight: 242,03 g/mol
Schmelzpunkt: 285…290 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016921
CAS-Nummer: 4692-98-2