3-Brom-p-anisaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4599-100G
APOSOR4599-100GEA
97.8
EUR
APOSOR4599-100G
3-Brom-p-anisaldehyd 95%
3-Brom-p-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Schmelzpunkt: 51…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016599 CAS-Nummer: 34841-06-0 |