2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46000-1G
OR46000-250MG
APOSOR46000-1GEA
94.4
EUR
APOSOR46000-1G
APOSOR46000-250MG
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Molecular Weight: 139.11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783936 CAS-Nummer: 2164-65-0 |