4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR460000-50MG
APOSOR460000-50MGEA 176 EUR
APOSOR460000-50MG
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
4-Amino-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863911
CAS-Nummer: 130831-67-3