rel-[(1R,3R)-3-(Aminomethyl)cyclopentyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR460006-25MG
APOSOR460006-25MGEA
197
EUR
APOSOR460006-25MG
rel-[(1R,3R)-3-(Aminomethyl)cyclopentyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
rel-[(1R,3R)-3-(Aminomethyl)cyclopentyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24842666 CAS-Nummer: 862700-45-6 |