2-Chlor-4-methoxypyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR46001-100G
APOSOR46001-100GEA 115 EUR
APOSOR46001-100G
2-Chlor-4-methoxypyrimidin
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molecular Weight: 144.56 g/mol
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00194055
CAS-Nummer: 22536-63-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR