Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Tetrahydro-2H-pyran-4-sulphonyl chloride, 2H-Pyran-4-sulphonylchloride,tetrahydro-, oxane-4-sulphonyl chloride
OR460012-1G
APOSOR460012-1GEA 379 EUR
APOSOR460012-1G
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₉ClO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787616
CAS-Nummer: 338453-21-7