4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-3-thiosemicarbazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR460017-1G
APOSOR460017-1GEA
120
EUR
APOSOR460017-1G
4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-3-thiosemicarbazide
Formel:
C₈H₉N₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060504 CAS-Nummer: 206761-71-9 |