8-Amino-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
OR460018-250MG
APOSOR460018-250MGEA 183 EUR
APOSOR460018-250MG
8-Amino-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Amino-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₅BrN₄
Molecular Weight: 213,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265736
CAS-Nummer: 117718-92-0